missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Influenza A haemagglutinin H7 (H7N1), Mouse, Clone: 10C6, Abnova™

Código de producto. 16087436
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
16087436 1 mg 1 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16087436

Marca: Abnova MAB8534.1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against Influenza A haemagglutinin H7 (H7N1).

Especificaciones

Antígeno Influenza A haemagglutinin H7 (H7N1)
Aplicaciones Agglutination
Clasificación Monoclonal
Clon 10C6
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against Influenza A haemagglutinin H7 (H7N1).
Dilución The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4 (0.09% sodium azide)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Influenza virus A/FPV (H7N1).
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.