missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgG, Mouse, Clone: 2C11, Abnova™

Código de producto. 16057376
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
16057376 1 mg 1 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16057376

Marca: Abnova MAB8453.1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against native IgG.

Especificaciones

Antígeno IgG
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon 2C11
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against native IgG.
Dilución ELISA (1:300000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4 (0.09% sodium azide)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Native purified IgG from human serum.
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Subclass-specific for human IgG1. No allotype restriction. Fc - region specific. 2C11 can be used for coating and as conjugate.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.