missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Legionella pneumophila mip, Mouse, Clone: , Abnova™

Código de producto. 16171210
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16171210 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16171210 Proveedor Abnova N.º de proveedor MAB8919.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant Legionella pneumophila mip.

Especificaciones

Antígeno Legionella pneumophila mip
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 6
Concentración 1 ug/uL
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant Legionella pneumophila mip.
Dilución Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In citrate-Tris-HCl, pH7.0 (0.02% Proclin 300)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to amino acids 33-206 of Legionella pneumophila mip.
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba This antibody recognizes recombinant protein LP mip.
Especies diana L. pneumophila
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.