missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
I-Ek, Mouse, PE, Clone: 17-3-3S, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against I-Ek.
Marca: Abnova MAB5806.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| I-Ek | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| Flow Cytometry (0.2 ug/106 cells) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Liquid |
| Flow Cytometry | |
| 17-3-3S | |
| Mouse monoclonal antibody raised against I-Ek. | |
| In PBS (0.09% sodium azide) | |
| Native purified I-Ek from C3H mouse skin graft and splenocytes. | |
| RUO | |
| An epitope on mouse I-Ek MHC class II alloantigen. | |
| Store in the dark at 4°C. Do not freeze. Avoid prolonged exposure to light. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido