Learn More
Mouse anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC, Invitrogen™
Código de producto. 11585060
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
11585060 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 11585060
Marca: Invitrogen SA135469
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
This antibody does not cross-react with HSA or other albumins.
Human IgG (H+L) Monoclonal antibody specifically detects Human IgG (H+L) in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Human IgG (H+L)
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon EFE-565
Concentración 1.2 mg/mL
Conjugado FITC
Formulación PBS with 50% glycerol, 5mg/mL BSA and no preservative; pH 7.5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human IgG.
Método de purificación purified
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, store in dark
Formulario Liquid
Isotype IgG1