Learn More
Mouse anti-Human IgG Fc Secondary Antibody, HRP, Invitrogen™
Descripción
This antibody does not cross react with albumin fractions of human serum, human IgA, human IgM or albumin fractions from other species
Human IgG Fc Monoclonal antibody specifically detects Human IgG Fc in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Human IgG Fc |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | EFE 565 |
| Concentración | 1.2 mg/mL |
| Conjugado | HRP |
| Formulación | PBS with 50% glycerol, 5mg/mL BSA and no preservative; pH 7.5 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Purified human IgG. |
| Método de purificación | purified |
| Mostrar más |