missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA-G, Mouse, FITC, Clone: MEM-G/11, Abnova™

Código de producto. 16066326
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16066326 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16066326

Marca: Abnova MAB4520.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against recombinant HLA-G.

HLA-G belongs to the HLA class I heavy chain paralogues. This class I molecule is a heterodimer consisting of a heavy chain and a light chain (beta-2 microglobulin). The heavy chain is anchored in the membrane. HLA-G is expressed on fetal derived placental cells. The heavy chain is approximately 45kDa and its gene contains 8 exons. Exon one encodes the leader peptide, exons 2 and 3 encode the alpha1 and alpha2 domain, which both bind the peptide, exon 4 encodes the alpha3 domain, exon 5 encodes the transmembrane region, and exon 6 encodes the cytoplasmic tail. [provided by RefSeq

Especificaciones

Antígeno HLA-G
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon MEM-G/11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado FITC
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against recombinant HLA-G.
Dilución Flow Cytometry (1:500) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4 (0.09% sodium azide)
génica HLA-G
Alias de gen MHC-G
Símbolos de los genes HLA-G
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to human HLA-G.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3135
Especificidad de la prueba This antibody recognizes HLA-G1 antigen. HLA-G belongs to the MHC Class I molecules (MHC Class Ib; nonclassical) and it is expressed on the surface of trophoblast cells.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store in the dark at 4°C. Do not freeze.
Avoid prolonged exposure to light.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.