missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hepatitis C virus core protein, Mouse, Clone: H6-29, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant hepatitis C virus core protein.
Marca: Abnova MAB7949.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| Hepatitis C virus core protein | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Virus | |
| Liquid |
| ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot | |
| H6-29 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against recombinant hepatitis C virus core protein. | |
| In PBS (50% glycerol) | |
| Recombinant protein corresponding to amino acids 13-124 of HCV core protein. | |
| RUO | |
| This antibody is specific to human HCV core antigen. | |
| Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido