missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HBXIP, Mouse, Clone: 3D3, Abnova™

Código de producto. 16145282
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μL
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16145282 200 μL 200 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16145282

Marca: Abnova H00010542M02A.200uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant HBXIP.

This gene encodes a protein that specifically complexes with the C-terminus of hepatitis B virus X protein (HBx). The function of this protein is to negatively regulate HBx activity and thus to alter the replication life cycle of the virus. [provided by RefSeq

Sequence: MEATLEQHLEDTMKNPSIVGVLCTDSQGLNLGCRGTLSDEHAGVISVLAQQAAKLTSDPTDIPVVCLESDNGNIMIQKHDGITVAAHKMAS

Especificaciones

Antígeno HBXIP
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 3D3
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant HBXIP.
Formulación ascites with no preservative
génica HBXIP
N.º de referencia del gen BC062619
Alias de gen MGC71071/XIP
Símbolos de los genes HBXIP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HBXIP (AAH62619,83 a.a. ∽ 173 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10542
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Ascites
Isotype IgM κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.