missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Haemagglutinin H1, Mouse, Clone: InA139, Abnova™

Código de producto. 16170760
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16170760 200 μg 200 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16170760

Marca: Abnova MAB3134.200ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against Influenza A virus Haemagglutinin H1.

Especificaciones

Antígeno Haemagglutinin H1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon InA139
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against Influenza A virus Haemagglutinin H1.
Dilución The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4 (0.09% sodium azide)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Influenza A/NewCaledonia/20/99 (strain H1N1).
Cantidad 200 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.