missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FSHB, Mouse, Clone: 057-10011, Abnova™

Código de producto. 16016146
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
16016146 1 mg 1 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16016146

Marca: Abnova MAB4077.1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against FSHB.

Especificaciones

Antígeno FSHB
Aplicaciones ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 057-10011
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against FSHB.
Dilución The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In 10mM phosphate buffer, 150mM NaCl, pH 7.4 (0.09% sodium azide)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno beta., Follicle Stimulating Hormone (FSHB)
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Follicle Stimulating Hormone (FSH).
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.