missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FOSB, Mouse, Clone: 83B1138, Abnova™

Código de producto. 16089765
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16089765 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16089765

Marca: Abnova MAB0083.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of FOSB.

The Fos gene family consists of 4 members: FOS, FOSB, FOSL1, and FOSL2. These genes encode leucine zipper proteins that can dimerize with proteins of the JUN family, thereby forming the transcription factor complex AP-1. As such, the FOS proteins have been implicated as regulators of cell proliferation, differentiation, and transformation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq

Especificaciones

Antígeno FOSB
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 83B1138
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of FOSB.
Dilución The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS (0.05% BSA, 0.05% sodium azide)
génica FOSB
Alias de gen AP-1/DKFZp686C0818/G0S3/GOS3/GOSB/MGC42291
Símbolos de los genes FOSB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to amino acids 2-15 of human FOSB.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2354
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.