missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FITC isomer 1, Mouse, Biotin, Clone: NI 239, Abnova™

Código de producto. 16158119
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16158119 200 μg 200 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16158119

Marca: Abnova MAB10078.200ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against FITC.

Especificaciones

Antígeno FITC isomer 1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon NI 239
Conjugado Biotin
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against FITC.
Dilución ELISA (1:500) Western Blot (1:1000) Immunohistochemistry (1:50-1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación Lyophilized from PBS, pH 7.2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified FITC isomer 1.
Cantidad 200 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba This antiserum has not been tested for cross-reactivity with other fluorescent compounds.
Contenido y almacenamiento Store at 4°C on dry atmosphere. After reconstitution with 0.5mL deionized water store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.