missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EGF, Mouse, Clone: S-134, Abnova™

Código de producto. 16231460
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16231460 500 μg 500 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16231460

Marca: Abnova MAB6249.500ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant EGF.

Epidermal growth factor has a profound effect on the differentiation of specific cells in vivo and is a potent mitogenic factor for a variety of cultured cells of both ectodermal and mesodermal origin. The EGF precursor is believed to exist as a membrane-bound molecule which is proteolytically cleaved to generate the 53-amino acid peptide hormone that stimulates cells to divide. [provided by RefSeq

Especificaciones

Antígeno EGF
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon S-134
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant EGF.
Dilución Sandwich ELISA (Capture: 0.3 ug/well.) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación Lyophilized from 10mM PBS, pH 7.2
génica EGF
Alias de gen HOMG4/URG
Símbolos de los genes EGF
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to 53 amino acids of human EGF.
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1950
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot after reconstitution to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.