missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COMMD5, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16105996
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16105996 50 μL 50 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16105996

Marca: Abnova H00028991A01.50uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant COMMD5.

Sequence: DLASVVFGSQRPLLDSVAQQQGAWLPHVADFRWRVDVAISTSALARSLQPSVLMQLKLSDGSAYRFEVPTAKFQELRYSVALVLKEMADLEKRCERRLQD

Especificaciones

Antígeno COMMD5
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant COMMD5.
Formulación 50% glycerol
génica COMMD5
N.º de referencia del gen NM_014066
Alias de gen FLJ13008/HCARG/HT002/MGC72046
Símbolos de los genes COMMD5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno COMMD5 (NP_054785, 125 a.a. to 224 a.a) partial recombinant protein with GST tag.
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 28991
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Antisera
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.