missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD62L Mouse anti-Human, BB515, Clone: DREG-56, BD

Código de producto. p-5377896
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15833859 25 Tests cada uno
15823859 100 Tests cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15833859 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 564743

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The DREG-56 monoclonal antibody specifically binds to CD62L. CD62L is a 76-95 kDa glycoprotein that is also referred to as L-selectin or LECAM-1. CD62L is expressed on neutrophils, monocytes, T- and B-lymphocyte subsets and NK cells. The DREG-56 antibody recognizes the same antigen as LAM-1, and specifically inhibits >90% of binding of human lymphocytes to high endothelial venules (HEV) in frozen sections of peripheral, but not mucosal lymphoid tissue. It thus defines L-selectin as a human lymphocyte homing receptor for peripheral lymph node HEV.

The antibody was conjugated to BD Horizon™ BB515 which was developed exclusively by BD Biosciences. With an excitation max of 490nm and an emission max of 515nm, BD Horizon BB515 can be excited by the 488nm laser and detected in a standard FITC set (eg, 530/30-nm filter). This dye provides a much brighter alternative to FITC with less spillover into the PE detector.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD62L
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon DREG-56
Conjugado Brilliant Blue 515 (BB515)
Descripción SELL; L-selectin; LSEL; LAM-1; LECAM-1; LEU8; LNHR; MEL-14; PLNHR; TQ-1
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Supernatant from PMA-activated Human Peripheral Blood Leukocytes
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.