missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3 Mouse anti-Human, APC-R700, Clone: UCHT1, BD

Código de producto. 15814099
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15814099 100 Tests cada uno
15824099 25 Tests cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15814099 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 565119

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The UCHT1 monoclonal antibody specifically binds to the human CD3 ε -chain, a 20-kDa subunit of the CD3/T cell antigen receptor complex. CD3 ε is expressed on 70-80% of normal human peripheral blood lymphocytes and 60-85% of thymocytes. Studies from the HLDA Workshop show that this antibody is mitogenic for CD3 ε -positive cells when used in conjunction with costimulatory agents such as pokeweed mitogen or anti-CD28 antibody. CD3 plays a central role in signal transduction during antigen recognition. The UCHT1 antibody stains both surface and intracellular CD3 ε unlike the other CD3 clone, HIT3a, that stains only extracellular CD3 ε .

This antibody was conjugated to BD Horizon APC-R700, which has been developed exclusively by BD Biosciences as a better alternative to Alexa Fluor™ 700. APC-R700 excites and emits at similar wavelengths to Alexa Fluor™ 700 yet exhibits significantly improved brightness. This dye can be excited by the red laser and detected with the same filter set as Alexa Fluor™ (eg, 730/45-nm filter).

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon UCHT1
Conjugado APC-R700
Descripción CD3e; CD3E; T3E; TCRE; T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA, protein stabilizer, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human infant thymocytes and peripheral blood lymphocytes from a Sezary Syndrome donor
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.