missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD24, Mouse, FITC, Clone: SN3, Abnova™

Código de producto. 16066256
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Reactions
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
Código de producto. Cantidad unitSize
16066256 100 Reactions 100 reacciones
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16066256

Marca: Abnova MAB4394.100Reactions

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against CD24.

Especificaciones

Antígeno CD24
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon SN3
Conjugado FITC
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against CD24.
Dilución Flow Cytometry (20 ul in human blood cells 100 ul in whole blood or 106 cells in a suspension) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS (0.2% BSA, 0.09% sodium azide)
génica CD24
Alias de gen CD24A/FLJ22950/FLJ43543/MGC75043
Símbolos de los genes CD24
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human CD24.
Cantidad 100 Reactions
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100133941
Especificidad de la prueba This antibody reacts with CD24, a 35-45 KDa heavily glycosylated cell surface antigen. CD24 is expressed by granulocytes, B lymphocytes and by some activated T cells and T cell malignancies. It is not expressed on human thymocytes.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store in the dark at 4°C. Do not freeze.
Avoid prolonged exposure to light.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.