missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CASP6, Mouse, Clone: MCH2 14 1-190, Abnova™

Código de producto. 16067356
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16067356 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16067356

Marca: Abnova MAB8425.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against CASP6.

Especificaciones

Antígeno CASP6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon MCH2 14 1-190
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against CASP6.
Dilución The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS (0.08% sodium azide)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A mixture of recombinant human CASP6 and mouse myeloma cells corresponding to CASP6.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.