missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Caffeine, Mouse, Clone: 9401, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against Caffeine.
Marca: Abnova MAB4032.1mg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| Caffeine | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Mouse | |
| 1 mg | |
| Primary | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG2b |
| ELISA, Radioimmune Assays (RIA) | |
| 9401 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against Caffeine. | |
| In PBS, pH 7.4 (0.09% sodium azide) | |
| Caffeine-3 conjugated with KLH. | |
| RUO | |
| Cross-reactivity: Caffeine 100% Xanthine <0.05% Theophylline 11.4% Uric Acid <0.05% Theobromine 2.1% 1-Methyluric Acid <0.05% 3-Methylxanthine 0.4% 8-Methylxanthine <0.05% 1, 7-Dimethylxanthine 0.3% 7-Methylxanthine <0.05% 8-Chlorotheophylline 0.3% 1-Methylxanthine <0.05% | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido