missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
c-Kit, Mouse, FITC, Clone: kit2c75, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against c-Kit.
Marca: Abnova MAB5847.500ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| c-Kit | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| Flow Cytometry (1 ug/106 cells) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Mouse | |
| 500 μg | |
| Primary | |
| Chicken | |
| Liquid |
| Flow Cytometry | |
| kit2c75 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against c-Kit. | |
| In PBS (0.09% sodium azide) | |
| Sp/chkit4A4, Sp2/0 cells, transfected with chicken c-kit cDNA. | |
| RUO | |
| Chicken c-Kit. | |
| Store at 4°C. | |
| IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido