missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benign Prostatic Hyperplasia (BPH), Mouse, Clone: YPBH-2, Abnova™

Código de producto. 16211690
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16211690 500 μg 500 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16211690

Marca: Abnova MAB6778.500ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against Benign Prostatic Hyperplasia (BPH).

Especificaciones

Antígeno Benign Prostatic Hyperplasia (BPH)
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon YPBH-2
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against Benign Prostatic Hyperplasia (BPH).
Dilución The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación Lyophilized from 10mM PBS, pH 7.2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Highly purified Benign Prostatic Hyperplasia (BPH).
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba This antibody reacts with BPH or human prostate epithelial cells. It was nor reaction in non-prostate normal tissue, neither prostate malignant tissue positive. This antibody can react with some of well-moderately differential prostate normal tissue , and very rarely react with poor differential prostate normal tissue.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot after reconstitution to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Lyophilized
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.