missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALB, Mouse, Biotin, Clone: AL-01, Abnova™

Código de producto. 16086976
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16086976 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16086976

Marca: Abnova MAB6469.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against native ALB.

Albumin is a soluble, monomeric protein which comprises about one-half of the blood serum protein. Albumin functions primarily as a carrier protein for steroids, fatty acids, and thyroid hormones and plays a role in stabilizing extracellular fluid volume. Albumin is a globular unglycosylated serum protein of molecular weight 65,000. Albumin is synthesized in the liver as preproalbumin which has an N-terminal peptide that is removed before the nascent protein is released from the rough endoplasmic reticulum. The product, proalbumin, is in turn cleaved in the Golgi vesicles to produce the secreted albumin. [provided by RefSeq

Especificaciones

Antígeno ALB
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon AL-01
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Biotin
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against native ALB.
Dilución Western Blot (0.5 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4 (0.09% sodium azide)
génica ALB
Alias de gen DKFZp779N1935/PRO0883/PRO0903/PRO1341
Símbolos de los genes ALB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Native purified ALB from human serum.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 213
Especificidad de la prueba This antibody reacts only with human serum albumin, a 65-67 KDa monomeric proteinin human blood plasma; it is produced in liver. No cross-reactivity was observed with other serum proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store in the dark at 4°C. Do not freeze.
Avoid prolonged exposure to light.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.