Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para ANGPTL1/angiopoyetina-3 de ratón
Descripción
El ANGPTL1/angiopoyetina-3 de ratón cuantifica el ANGPTL1/angiopoyetina-3 de ratón en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el ANGPTL1/angipoyetina-3 de ratón natural y recombinante.
Las angiopoyetinas son miembros de la familia de factores de crecimiento endotelial vascular y los únicos factores de crecimiento conocidos, en gran medida específicos para el endotelio vascular. La angiopoyetina-1, la angiopoyetina-2 y la angiopoyetina-4 participan en la formación de vasos sanguíneos. La proteína codificada por este gen es otro miembro de la familia de angiopoyetina que se expresa ampliamente en tejidos adultos con niveles de ARNm más altos en tejidos altamente vascularizados. Se ha comprobado que esta proteína es una proteína secretora que no actúa como mitógeno de células endoteliales in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 2810039D03Rik; ANG3; ANG-3; angioarrestina; angiopoyetina 3; similar a la angiopoyetina 1; angiopoyetina Y1; angiopoyetina-3; similar a la angiopoyetina 1; proteína similar a la angiopoyetina 1; Proteína relacionada con la angiopoyetina 1; ANGPT3; ANGPTL1; AngY; ARP1; dJ595C2.2; dJ595C2.2 (angiopoyetina Y1); PSEC0154; UNQ162; UNQ162/PRO188 |
| Intervalo del ensayo | De 0,85 a 200 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,85 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q640P2 |
| Símbolo de gen | Angptl1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |