Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para aFGF de ratón
Código de producto. 17165659
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17165659 5 x 96 pruebas cada uno
17144913 96 pruebas paquete de 96
18507784 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17165659
Marca: Invitrogen™ EM5RBX5
El aFGF de ratón cuantifica el aFGF de ratón en suero, plasma y sobrenadante.
El aFGF de ratón cuantifica el aFGF de ratón en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el aFGF de ratón natural y recombinante.
La FGF1 es miembro de la familia de factores de crecimiento de fibroblastos (FGF). Los miembros de la familia FGF poseen amplias actividades mitogénicas y de supervivencia celular, y están relacionados con una variedad de procesos biológicos, incluyendo el desarrollo embrionario, el crecimiento celular, la morfogénesis, la reparación de tejidos, el crecimiento y la invasión tumoral. Esta proteína funciona como un modificador de la migración y proliferación de las células endoteliales, así como un factor angiogénico. Actúa como un mitógeno para una variedad de células derivadas de mesodermo y neurectodermo in vitro, por lo que se cree que está relacionado con la organogénesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Factor de crecimiento de fibroblastos de origen ácido; Factor de crecimiento de origen ácido II; Factor de crecimiento de fibroblastos de origen ácido; aFGF; Factor de crecimiento de células endoteliales beta; Dffrx; ECGF; ECGFA; ECGFB; ECGF-beta; EDGF; EDGF II; Factor de crecimiento de células endoteliales alfa; Factor de crecimiento de células endoteliales beta; Factor de crecimiento de células endoteliales beta y cadenas alfa; Factor de crecimiento de células endoteliales, alfa; factor de crecimiento celular endotelial, beta; factor de crecimiento endotelial; Fam; FGF; FGF1; FgF-1; proteína FGF1; FgF-alfa; factor de crecimiento de fibroblastos; factor de crecimiento de fibroblastos 1; factor de crecimiento de fibroblastos 1 (ácido); Factor de crecimiento de fibroblastos 1 (unión a heparina); factor de crecimiento de fibroblastos, ácido; GLIO703; HBGF1; HBGF-1; factor de crecimiento de unión a heparina; factor de crecimiento de unión a heparina 1; H-FGF-a; M-FGF-a; Prostatropina; producto proteico sin nombre
Intervalo del ensayo De 12 a 3000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 12 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P61148
Símbolo de gen FGF1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo FGF1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min