Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para aFGF de ratón
Descripción
El aFGF de ratón cuantifica el aFGF de ratón en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el aFGF de ratón natural y recombinante.
La FGF1 es miembro de la familia de factores de crecimiento de fibroblastos (FGF). Los miembros de la familia FGF poseen amplias actividades mitogénicas y de supervivencia celular, y están relacionados con una variedad de procesos biológicos, incluyendo el desarrollo embrionario, el crecimiento celular, la morfogénesis, la reparación de tejidos, el crecimiento y la invasión tumoral. Esta proteína funciona como un modificador de la migración y proliferación de las células endoteliales, así como un factor angiogénico. Actúa como un mitógeno para una variedad de células derivadas de mesodermo y neurectodermo in vitro, por lo que se cree que está relacionado con la organogénesis.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Factor de crecimiento de fibroblastos de origen ácido; Factor de crecimiento de origen ácido II; Factor de crecimiento de fibroblastos de origen ácido; aFGF; Factor de crecimiento de células endoteliales beta; Dffrx; ECGF; ECGFA; ECGFB; ECGF-beta; EDGF; EDGF II; Factor de crecimiento de células endoteliales alfa; Factor de crecimiento de células endoteliales beta; Factor de crecimiento de células endoteliales beta y cadenas alfa; Factor de crecimiento de células endoteliales, alfa; factor de crecimiento celular endotelial, beta; factor de crecimiento endotelial; Fam; FGF; FGF1; FgF-1; proteína FGF1; FgF-alfa; factor de crecimiento de fibroblastos; factor de crecimiento de fibroblastos 1; factor de crecimiento de fibroblastos 1 (ácido); Factor de crecimiento de fibroblastos 1 (unión a heparina); factor de crecimiento de fibroblastos, ácido; GLIO703; HBGF1; HBGF-1; factor de crecimiento de unión a heparina; factor de crecimiento de unión a heparina 1; H-FGF-a; M-FGF-a; Prostatropina; producto proteico sin nombre |
| Intervalo del ensayo | De 12 a 3000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 12 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P61148 |
| Símbolo de gen | FGF1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |