missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mouse Activin A ELISA Kit

Código de producto. p-7219795
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17145639 5 x 96 pruebas cada uno
17134893 96 pruebas paquete de 96
18597864 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17145639

Marca: Invitrogen™ EM3RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Mouse Activin A quantitates mouse Activin A in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Activin A.

Las activinas son factores diméricos de crecimiento y diferenciación que pertenecen a la superfamilia de proteínas de señalización estructuralmente relacionadas con el factor de crecimiento transformante beta (TGF-beta). Las activinas se señalan a través de un complejo heteromérico de las serinas quinasas receptoras que incluyen al menos dos receptores tipo I (I y IB) y dos receptores tipo II (II y IIB). Todos estos receptores son proteínas transmembrana, compuestas por un dominio extracelular de unión a ligando con una región rica en cisteína, un dominio transmembranoso y un dominio citoplasmático con una especificidad predicha de serina/treonina. Los receptores tipo I son esenciales para la señalización; y los receptores tipo II son necesarios para unir ligandos y para la expresión de receptores tipo I. Los receptores tipo I y II forman un complejo estable después de la unión del ligando, resultando en la fosforilación de los receptores tipo I por receptores tipo II. Las mutaciones de la activina A se asocian con la fibrodisplasia osificante progresiva.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso activina A; cadena beta-A de activina; EDF; factor de diferenciación eritroide; proteína de diferenciación eritroide; proteína liberadora de la hormona estimulante del folículo; FRP; proteína liberadora de FSH; Inhba; cadena beta A de inhibina; subunidad beta A de inhibina; beta-A inhibina; subunidad beta de inhibina; inhibina subunidad beta A; inhibina, beta A (activina A, polipéptido alfa activina AB); Inhibina, beta-1; producto de proteína sin nombre
Intervalo del ensayo De 0,5 a 100 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 0,5 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q04998
Símbolo de gen Inhba
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Activina A
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.