Learn More
Invitrogen™ Mouse Activin A ELISA Kit
Código de producto. 18597864
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
18597864 10 x 96 pruebas paquete de 10
17145639 5 x 96 pruebas cada uno
17134893 96 pruebas paquete de 96
3 options
Código de producto. 18597864
Marca: Invitrogen™ EM3RBX10
ELISA
Mouse Activin A quantitates mouse Activin A in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Activin A.
Las activinas son factores diméricos de crecimiento y diferenciación que pertenecen a la superfamilia de proteínas de señalización estructuralmente relacionadas con el factor de crecimiento transformante beta (TGF-beta). Las activinas se señalan a través de un complejo heteromérico de las serinas quinasas receptoras que incluyen al menos dos receptores tipo I (I y IB) y dos receptores tipo II (II y IIB). Todos estos receptores son proteínas transmembrana, compuestas por un dominio extracelular de unión a ligando con una región rica en cisteína, un dominio transmembranoso y un dominio citoplasmático con una especificidad predicha de serina/treonina. Los receptores tipo I son esenciales para la señalización; y los receptores tipo II son necesarios para unir ligandos y para la expresión de receptores tipo I. Los receptores tipo I y II forman un complejo estable después de la unión del ligando, resultando en la fosforilación de los receptores tipo I por receptores tipo II. Las mutaciones de la activina A se asocian con la fibrodisplasia osificante progresiva.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso activina A; cadena beta-A de activina; EDF; factor de diferenciación eritroide; proteína de diferenciación eritroide; proteína liberadora de la hormona estimulante del folículo; FRP; proteína liberadora de FSH; Inhba; cadena beta A de inhibina; subunidad beta A de inhibina; beta-A inhibina; subunidad beta de inhibina; inhibina subunidad beta A; inhibina, beta A (activina A, polipéptido alfa activina AB); Inhibina, beta-1; producto de proteína sin nombre
Intervalo del ensayo 0.5 to 100 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 0.5 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Serum, Supernatant
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 16323
Símbolo de gen Inhba
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10
Contenido del kit Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte HRP
Cantidad 10 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Plasma 50 μL, Serum 50 μL, Supernatant 50 μL
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Activina A
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min