missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse 4-1BB/TNFRSF9/CD137 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18125461
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
18125461 100 Tests 100 tests
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18125461

Marca: R&D Systems FAB937P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

4-1BB/TNFRSF9/CD137 Monoclonal specifically detects 4-1BB/TNFRSF9/CD137 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 4-1BB/TNFRSF9/CD137
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 158332
Conjugado R-PE
Dilución Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen P20334
Alias de gen 41BB, 4-1BB, 4-1BB ligand receptor, CD137, CD137 antigen, CD137MGC2172, CDw137, FLJ43501, ILA, ILAhomolog of mouse 4-1BB, induced by lymphocyte activation (ILA), interleukin-activated receptor, homolog of mouse Ly63, receptor protein 4-1BB, T cell antigen ILA, T-cell antigen 4-1BB homolog, T-cell antigen ILA, TNFRSF9, tumor necrosis factor receptor superfamily member 9, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 9
Símbolos de los genes TNFRSF9
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse 4-1BB Val24-Leu187 Accession # P20334
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3604
Especificidad de la prueba Detects mouse 4-1BB in direct ELISAs and Western blots. Does not cross-react with recombinant human (rh) 4-1BB, rhCD27, recombinant mouse (rm) CD27, rhCD30, rmCD30, rhCD40, rmCD40, rhDR3, rhDR6, rhEDAR, rmEDAR, rhFas, rmFas, rhGITR, rmGITR, rhHVEM, rhLTR beta , rhNGF R, rhOPG, rmOPG, rhRANK, rmRANK, rhTROY, rmTROY, rhTNF sRI, rhTNF sRII, or rmTNF sRII.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.