Learn More
Invitrogen™ Fuente de alimentación integrada E-Base™ principal (UE)
Descripción
Los dispositivos integrados E-Base™ están especialmente diseñados para el uso de geles E-Gel™ 48, E-Gel™96, E-PAGE™ 48 y E-PAGE™ 96. Cada dispositivo tiene un tamaño compacto para ahorrar espacio y una fuente de alimentación integrada. Se ofrecen dos tipos de bases:
1. El dispositivo E-Base™ principal (n.º de n.º EB-M03) se proporciona con un cable de alimentación que se puede conectar directamente a una toma de corriente y se utiliza para la electroforesis de un gel.
2. El dispositivo E-Base™ secundario (n.º de n.º EB-D03) se conecta al dispositivo E-Base™ principal y a otros dispositivos E-Base™ secundarios para la electroforesis simultánea de dos o más geles. El dispositivo E-Base™ secundario no se conecta con un cable de alimentación y no se puede utilizar sin un dispositivo E-Base™ principal.
Cada dispositivo E-Base™ cuenta con un botón de encendido y apagado/programación y un botón de temporizador en la parte inferior derecha para controlar la secuencia de electroforesis. En la parte inferior izquierda de cada dispositivo hay un LED iluminado y una pantalla de temporizador digital (00-99) que indica en qué fase del proceso se encuentra el gel. Los dispositivos E-Base™ cuentan con dos programas preconfigurados, uno para geles E-Gel™ y otro para geles E-PAGE™.
Nota: El gel E-PAGE ™ 96 no es compatible con modelos anteriores de los dispositivos (bases principal y secundaria E-Gel™ 96). Los modelos más antiguos no se pueden utilizar en combinación con los dispositivos E-Base™ principal y secundario.
La plataforma E-Holder™
La plataforma E-Holder™ (EH-03) es compatible en tamaño con los sistemas automatizados estándar para la carga idónea de muestras en un entorno robotizado con manos libres cuando el uso de dispositivos E-Base™ no resulta práctico o mientras se hace cola para su disponibilidad.
El sistema de electroforesis de ADN de rendimiento medio E-Gel™ 48
Los geles E-Gel™ 48 son geles de agarosa prefabricados listos para su uso diseñados para análisis de rendimiento medio de productos de PCR y fragmentos de ADN. Todos los geles E-Gel™ incluyen una matriz de gel y electrodos envasados dentro de un cassette desechable y transparente a UV. Los geles E-Gel™ 48 se incorporan con bromuro de etidio y contienen 2 filas de pocillos, con 24 pocillos de muestra y 2 pocillos marcadores por fila. Las muestras tienen una longitud de procesamiento de 3,2 cm. Los geles E-Gel™ 48 se pueden cargar con pipetas multicanal o sistemas de manipulación automatizada de líquidos*. Las bandas de ADN se resuelven claramente en tan solo 20 minutos o menos. Para un seguimiento preciso y sin esfuerzo de los geles, cada casete se etiqueta de forma individual con un código de barras EAN39 que es reconocido por la mayoría de los lectores de códigos de barras robóticos disponibles comercialmente.
El sistema de electroforesis de ADN de rendimiento medio E-Gel™ 96
Los geles E-Gel™ 96 prefabricados listos para su uso están diseñados para electroforesis de ADN de alto rendimiento. Al igual que todos los geles E-Gel™, los geles E-Gel™ 96 incluyen una matriz de gel y electrodos envasados dentro de un casete desechable y transparente a UV. Cada gel contiene 96 pocillos de muestras y 8 pocillos de marcadores dispuestos en un formato escalonado patentado que proporciona muestras con longitud de procesamiento de 1,6 cm. Los geles son compatibles con instrumentos robotizados de carga automatizada de 8, 12 y 96 puntas para proporcionar un rendimiento y una resolución óptimos. Con tiempos de procesamiento de tan solo 12 minutos, se pueden procesar hasta 20 000 muestras en un solo día, lo que ahorra semanas de tiempo de detección. Al igual que con los geles E-Gel™ 48, cada casete se etiqueta individualmente con un código de barras EAN39 que es reconocido por la mayoría de los lectores de códigos de barras robóticos disponibles comercialmente. Los geles E-Gel™ 96 se ofrecen con una opción de bromuro de etidio o una tinción de gel de ADN SYBR™ Safe incorporada en ellos.
El sistema de electroforesis de proteínas de alto rendimiento E-PAGE™
El sistema de electroforesis de proteínas de alto rendimiento (HTP) E-PAGE™ es el único sistema disponible para el análisis de proteínas de alto rendimiento, rápido y sin tampones. Se compone de geles E-PAGE™ 96, dispositivos integrados E-Base™, la plataforma E-Holder™ y el software libre E-Editor™ 2.0.
Geles E-PAGE™ 96
Los geles E-PAGE™ 96 son geles prefabricados autónomos que incluyen una matriz de gel y electrodos envasados dentro de un casete desechable y transparente a UV. Cada gel E-PAGE™ 96 contiene 96 carriles de muestras y 8 carriles de marcadores en un formato de pocillo escalonado patentado con una longitud de procesamiento de 1,6 cm (Figura 1). Las aberturas de los pocillos del casete E-PAGE™ 96 son compatibles con el formato de placa de 96 pocillos estándar y se pueden cargar cómodamente con una pipeta multicanal o dispositivos robóticos de manipulación de líquidos de 8, 12 o 96 puntas. Los casetes E-PAGE™ 96 se abren cómodamente con un abridor de mariposa para retirar el gel con el fin de realizar tinciones o transferencias. Además, cada casete E-PAGE™ 96 se etiqueta con un código de barras individual para facilitar la identificación del gel mediante lectores de códigos de barras comerciales.
Software E-Editor™ 2.0
El software E-Editor™ 2.0 está diseñado para el análisis rápido y cómodo de los resultados de blots y geles E-Gel™ 96 y E-PAGE™ 96. Con la imagen digital del gel, el software reconfigura los carriles escalonados en una imagen reagrupada y alineada para facilitar la comparación, documentación y referencia con las coordenadas originales de la placa, lo que permite una rápida identificación de resultados importantes. El software E-Editor™ 2.0 está disponible de forma gratuita aquí.
1. El dispositivo E-Base™ principal (n.º de n.º EB-M03) se proporciona con un cable de alimentación que se puede conectar directamente a una toma de corriente y se utiliza para la electroforesis de un gel.
2. El dispositivo E-Base™ secundario (n.º de n.º EB-D03) se conecta al dispositivo E-Base™ principal y a otros dispositivos E-Base™ secundarios para la electroforesis simultánea de dos o más geles. El dispositivo E-Base™ secundario no se conecta con un cable de alimentación y no se puede utilizar sin un dispositivo E-Base™ principal.
Cada dispositivo E-Base™ cuenta con un botón de encendido y apagado/programación y un botón de temporizador en la parte inferior derecha para controlar la secuencia de electroforesis. En la parte inferior izquierda de cada dispositivo hay un LED iluminado y una pantalla de temporizador digital (00-99) que indica en qué fase del proceso se encuentra el gel. Los dispositivos E-Base™ cuentan con dos programas preconfigurados, uno para geles E-Gel™ y otro para geles E-PAGE™.
Nota: El gel E-PAGE ™ 96 no es compatible con modelos anteriores de los dispositivos (bases principal y secundaria E-Gel™ 96). Los modelos más antiguos no se pueden utilizar en combinación con los dispositivos E-Base™ principal y secundario.
La plataforma E-Holder™
La plataforma E-Holder™ (EH-03) es compatible en tamaño con los sistemas automatizados estándar para la carga idónea de muestras en un entorno robotizado con manos libres cuando el uso de dispositivos E-Base™ no resulta práctico o mientras se hace cola para su disponibilidad.
El sistema de electroforesis de ADN de rendimiento medio E-Gel™ 48
Los geles E-Gel™ 48 son geles de agarosa prefabricados listos para su uso diseñados para análisis de rendimiento medio de productos de PCR y fragmentos de ADN. Todos los geles E-Gel™ incluyen una matriz de gel y electrodos envasados dentro de un cassette desechable y transparente a UV. Los geles E-Gel™ 48 se incorporan con bromuro de etidio y contienen 2 filas de pocillos, con 24 pocillos de muestra y 2 pocillos marcadores por fila. Las muestras tienen una longitud de procesamiento de 3,2 cm. Los geles E-Gel™ 48 se pueden cargar con pipetas multicanal o sistemas de manipulación automatizada de líquidos*. Las bandas de ADN se resuelven claramente en tan solo 20 minutos o menos. Para un seguimiento preciso y sin esfuerzo de los geles, cada casete se etiqueta de forma individual con un código de barras EAN39 que es reconocido por la mayoría de los lectores de códigos de barras robóticos disponibles comercialmente.
El sistema de electroforesis de ADN de rendimiento medio E-Gel™ 96
Los geles E-Gel™ 96 prefabricados listos para su uso están diseñados para electroforesis de ADN de alto rendimiento. Al igual que todos los geles E-Gel™, los geles E-Gel™ 96 incluyen una matriz de gel y electrodos envasados dentro de un casete desechable y transparente a UV. Cada gel contiene 96 pocillos de muestras y 8 pocillos de marcadores dispuestos en un formato escalonado patentado que proporciona muestras con longitud de procesamiento de 1,6 cm. Los geles son compatibles con instrumentos robotizados de carga automatizada de 8, 12 y 96 puntas para proporcionar un rendimiento y una resolución óptimos. Con tiempos de procesamiento de tan solo 12 minutos, se pueden procesar hasta 20 000 muestras en un solo día, lo que ahorra semanas de tiempo de detección. Al igual que con los geles E-Gel™ 48, cada casete se etiqueta individualmente con un código de barras EAN39 que es reconocido por la mayoría de los lectores de códigos de barras robóticos disponibles comercialmente. Los geles E-Gel™ 96 se ofrecen con una opción de bromuro de etidio o una tinción de gel de ADN SYBR™ Safe incorporada en ellos.
El sistema de electroforesis de proteínas de alto rendimiento E-PAGE™
El sistema de electroforesis de proteínas de alto rendimiento (HTP) E-PAGE™ es el único sistema disponible para el análisis de proteínas de alto rendimiento, rápido y sin tampones. Se compone de geles E-PAGE™ 96, dispositivos integrados E-Base™, la plataforma E-Holder™ y el software libre E-Editor™ 2.0.
Geles E-PAGE™ 96
Los geles E-PAGE™ 96 son geles prefabricados autónomos que incluyen una matriz de gel y electrodos envasados dentro de un casete desechable y transparente a UV. Cada gel E-PAGE™ 96 contiene 96 carriles de muestras y 8 carriles de marcadores en un formato de pocillo escalonado patentado con una longitud de procesamiento de 1,6 cm (Figura 1). Las aberturas de los pocillos del casete E-PAGE™ 96 son compatibles con el formato de placa de 96 pocillos estándar y se pueden cargar cómodamente con una pipeta multicanal o dispositivos robóticos de manipulación de líquidos de 8, 12 o 96 puntas. Los casetes E-PAGE™ 96 se abren cómodamente con un abridor de mariposa para retirar el gel con el fin de realizar tinciones o transferencias. Además, cada casete E-PAGE™ 96 se etiqueta con un código de barras individual para facilitar la identificación del gel mediante lectores de códigos de barras comerciales.
Software E-Editor™ 2.0
El software E-Editor™ 2.0 está diseñado para el análisis rápido y cómodo de los resultados de blots y geles E-Gel™ 96 y E-PAGE™ 96. Con la imagen digital del gel, el software reconfigura los carriles escalonados en una imagen reagrupada y alineada para facilitar la comparación, documentación y referencia con las coordenadas originales de la placa, lo que permite una rápida identificación de resultados importantes. El software E-Editor™ 2.0 está disponible de forma gratuita aquí.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Fuente de alimentación integrada E-Base™ principal (UE), 18,4 x 11 x 5,75 cm, tamaño compacto para ahorrar espacio y una fuente de alimentación integrada; los dispositivos integrados E-Base™ están especialmente diseñados para el procesamiento de geles E-Gel™ 48, E-Gel™96, E-PAGE™ 48 y E-PAGE™ 96. |
| Para utilizar con (equipo) | E-Base |
| Tipo | Fuente de alimentación integrada E-Base™ principal (UE) |
| Incluye | Una fuente de alimentación integrada E-Base™ principal |
| Cantidad | 1 unidad |