missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Motavizumab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-200108956
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30282912 100 μg 100 microgramos
30283488 1 mg 1 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30282912

Marca: Invitrogen™ MA560175

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Motavizumab Recombinant Monoclonal Antibody

Motavizumab Recombinant Monoclonal Antibody for SPR, Flow, ELISA, Functional

Motavizumab is a second generation, ultra-potent, affinity-matured, humanized mAb derived from palivizumab that reduces replication of Respiratory Syncytial Virus (RSV), a pathogen which causes lower respiratory tract disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Motavizumab Humanized
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Clasificación Recombinant Monoclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Alias de gen MEDI-524
Especie del huésped Human
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.