Learn More
Bochem™ Espátula de mortero
Código de producto. 10018430
Click to view available options
Longitud (métrico):
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10018430
Marca: Bochem™ 3264
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La espátula de mortero Bochem™ es una espátula de doble extremo de tipo pesado para la manipulación de muestras.
  • Doble extremo
  • Tipo pesado
Especificaciones
Longitud de la hoja (métrico) 60 mm
Anchura (métrico) de la hoja 25 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 400 mm