Learn More
Clorhidrato de morfolino(4-piperidinil)metanona, ≥90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3076346
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10577073 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10768334 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10577073
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO01171CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 63214-57-3
Fórmula molecular C10H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 198.27
Número MDL MFCD03372501
Clave InChI UVDVXQHUTBCRKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-piperidine-4-carbonyl morpholine, morpholino piperidin-4-yl methanone, 4-piperidin-4-ylcarbonyl morpholine, morpholin-4-yl piperidin-4-yl methanone, 4-4-piperidinylcarbonyl morpholine, morpholin-4-yl-piperidin-4-yl-methanone, morpholin-4-yl 4-piperidyl ketone, 4-piperidin-4-yl carbonyl morpholine, methanone, 4-morpholinyl-4-piperidinyl
PubChem CID 1520211
SMILES O=C(C1CCNCC1)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Morpholino(4-piperidinyl)methanone hydrochloride
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 4-(piperidina-4-carbonil)morfolina
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.73
Porcentaje de pureza 90%