Learn More
Morfolina, ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049956
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
4 x 500 g
Tamaño de la unidad:
2000 g
500 g
11378307 500 g 500 g
11368307 4 x 500 g 2000 g
2 options
Código de producto. 11378307
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 031984.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-91-8 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Morpholine is used to make other chemicals, as a corrosion inhibitor, and in detergents. It is also used as solvent and optical brightener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-91-8
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.12
Número MDL MFCD00005972
Clave InChI YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydro
PubChem CID 8083
ChEBI CHEBI:34856
Nombre IUPAC morfolina
SMILES C1COCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Morpholine
Punto de fusión -5°C
Color Incolora
Densidad 1.007 g/mL
Punto de ebullición 129°C
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.454
Cantidad 500 g
Número UN UN2054
Beilstein 102549
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,6277
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12
Porcentaje de pureza ≤99.0%
Grado ACS
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Morpholine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Morpholine