missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Moroxydine hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16412169
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
5 g
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16412169 1 g 1 g
16498478 10 g 10 g
16490918 5 g 5 g
16472126 500 mg 500 miligramos
16448296 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16412169

Marca: Medchem Express HYB0420A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Moroxydine hydrochloride (ABOB hydrochloride) is a synthetic antiviral compound chemically belonging to the series of the heterocyclic biguanidines.

Moroxydine hydrochloride (ABOB hydrochloride) is a synthetic antiviral compound chemically belonging to the series of the heterocyclic biguanidines.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Moroxydine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 3160-91-6
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H14ClN5O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo ABOB hydrochloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (481.56 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (240.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES N=C(N1CCOCC1)NC(N)=N.Cl
Peso molecular (g/mol) 207.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.66
Porcentaje de pureza 99.57%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.