Learn More
Mordiente negro, Fisher Chemical™
Código de producto. 12970464 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 ml
12970464 100 g 100 ml
1 options
Código de producto. 12970464
Marca: Fisher Chemical RP 130
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Color Negro
Cantidad 100 g
Nombre del producto
  • Mordant black 11 triturate. European Pharmacopoeia Ref: 1056801.