missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MORC2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15645095
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15645095 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15645095

Marca: Invitrogen™ PA551172

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody detects endogenous levels of total MORC2 protein.

Exhibits a cytosolic function in lipogenesis, adipogenic differentiation, and lipid homeostasis by increasing the activity of ACLY, possibly preventing its dephosphorylation. May act as a transcriptional repressor. Down-regulates CA9 expression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MORC2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica MORC2
N.º de referencia del gen Q69ZX6, Q9Y6X9
Alias de gen 8430403M08Rik; ATPase MORC2; ATPase MORC2A; CMT2Z; Kiaa0852; microrchidia 2A; MORC family CW-type zinc finger 2; MORC family CW-type zinc finger protein 2; MORC family CW-type zinc finger protein 2A; MORC2; Morc2a; ZCW3; ZCWCC1; zinc finger CW-type coiled-coil domain protein 1; zinc finger, CW-type with coiled-coil domain 1
Símbolos de los genes MORC2, Morc2a
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Fusion protein of human MORC2.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22880, 74522
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.