Learn More
MOPSO, 98 %
Código de producto. p-7059175
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
250 g
50 g
11329628 10 g 10 g
11319628 50 g 50 g
11309628 250 g 250 g
11339628 1 kg 1 Kg
4 options
Código de producto. 11329628
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044135.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tampones biológicos, intervalo de pH de 6,2 a 7,6
It is an important raw material used intermediate used in pharmaceuticals, organic synthesis, dye stuffs and agrochemicals. Also used as biological buffers, pH range 6.2-7.6.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68399-77-9
Fórmula molecular C7H15NO5S
Peso molecular (g/mol) 225.259
Número MDL MFCD00009629
Clave InChI NUFBIAUZAMHTSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mopso, 2-hydroxy-3-morpholinopropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-4-morpholinepropanesulphonic acid, 3-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 3-n-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonic acid, beta-hydroxy-4-morpholinepropanesulfonic acid, 3-4-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid, .beta.-hydroxy
PubChem CID 109333
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-3-morfolin-4-ilpropano-1-sulfónico
SMILES C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MOPSO
Punto de fusión 276°C to 279°C
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Water solubility under desired conditions ca.112,6g/L at 20°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.27
Porcentaje de pureza 98%