Learn More
MOPSO, solución de tampón de 0,2 M, pH 6,5, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7042242
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
15474329 100 mL 100 ml
15484329 250 mL 250 ml
2 options
Código de producto. 15474329
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61833.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79803-73-9
Fórmula molecular C7H14NNaO5S
Peso molecular (g/mol) 247.241
Número MDL MFCD00070007
Clave InChI WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23675131
Nombre IUPAC sodio;2-hidroxi-3-morfolina-4-ilpropano-1-sulfonato
SMILES C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MOPSO buffer soln.
Concentración 0.2 M
pH 6.5
Forma física Líquida
Cantidad 100 mL