Learn More
MOPS, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Código de producto. 15588194 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15588194 500 g Frasco de polietileno cada uno
1 options
Código de producto. 15588194
Marca: Avantor J.T.Baker 400401
Reactivos de alta pureza probados para su uso en aplicaciones biotecnológicas, como la electroforesis y la cromatografía líquida
    Para aplicaciones de biología molecular
CAS 1132-61-2
Fórmula molecular C7H15NO4S
Peso molecular (g/mol) 209.26
Número MDL MFCD00006183
Clave InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mops, 4-morpholinepropanesulfonic acid, 3-morpholinopropanesulfonic acid, 3-n-morpholino propanesulfonic acid, 3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, morpholinopropane sulfonic acid, morpholinopropanesulfonic acid, 4-morpholinepropane sulfonic acid, 3-n-morpholinopropanesulfonic acid, unii-273bp63nv3
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MOPS
Temperatura de inflamación 116.00°C
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC 3-morfolin-4-ilpropano-1-ácido sulfónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.26
Grado Biorreactivo ultrapuro