Learn More
Sal sódica MOPS, 97 %
Código de producto. 11473437
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11473437 500 g 500 g
11453437 25 g 25 g
11463437 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11473437
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17214.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71119-22-7 | C7H14NNaO4S | 231.242 g/mol
3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid, Na; an analog to MES used in polyacrylamide gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
3-(n-morfolino) Ácido propanosulfónico, Na; análogo a MES que se utiliza en electroforesis en gel de poliacrilamida.
Solubilidad
Soluble en agua (523 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien sellado y guárdelo en un lugar fresco y seco con buena ventilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71119-22-7
Fórmula molecular C7H14NNaO4S
Número MDL MFCD00064350
Clave InChI MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo mops sodium salt, sodium 3-morpholinopropanesulfonate, 4-morpholinepropanesulfonic acid, sodium salt, sodium 3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonate, 3-n-morpholino propanesulfonic acid sodium salt, 3-4-morpholino propanesulfonic acid sodium salt, 4-morpholinepropanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 4-morpholinepropanesulfonic acid sodium salt, sodium 3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonate, 3-morpholin-4-ylpropanesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 3859613
Nombre IUPAC sodio; 3-morfolin-4-ilpropano-1-sulfonato
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MOPS sodium salt
Punto de fusión ∼260°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Información de solubilidad Soluble aq. soln. (523 g/L (at 20°C).)
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
Peso molecular (g/mol) 231.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.25