Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 99,5 %, para biología molecular, ADNasa, ARNasa, sin prot., para secuenciación de péptidos
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Absorbancia | 0.01 max. at 280nm |
| Nombre del producto químico o material | MOPS |
| Condiciones de absorbancia | (0.1M aq. soln.) |
| Nombre de nota | DNAse, RNAse and Protease Free |
| Punto de fusión | 277.0°C to 282.0°C |
| % mín. CAS | 99.4 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Blanco |
| pH | 3.0 to 4.5 (1% soln. at 25°C) |
| Forma física | Polvo |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- MOPS