Learn More
Solución MOPS 10X, Fisher BioReagents™
Código de producto. 10655025
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10655025 500 mL Frasco de polietileno 500 ml
11889191 1 L Frasco de polietileno Nalgene 1 litro
2 options
Código de producto. 10655025
Marca: Fisher BioReagents BP2900500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Solución de tampón MOPS premezclada (pH = 7,0) a una concentración 10X. Un tampón de baja fuerza iónica utilizado para la separación electroforética de ARN desnaturalizado de formaldehído
Solución de tampón MOPS premezclada (pH = 7,0) a una concentración 10X. Un tampón de baja fuerza iónica utilizado para la separación electroforética de ARN desnaturalizado de formaldehído
Un tampón de baja fuerza iónica utilizado para la separación electroforética de ARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1132-61-2 , 7732-18-5 , 1310-73-2
Fórmula molecular C7H15NO4S
Peso molecular (g/mol) 209.26
Número MDL MFCD00006183
Clave InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-n-morpholinopropanesulfonic acid, 4-morpholinepropane sulfonic acid, 3-morpholinopropanesulfonic acid, 3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, morpholinopropane sulfonic acid, unii-273bp63nv3, 3-n-morpholino propanesulfonic acid, morpholinopropanesulfonic acid, 3-[N-Morpholino]propane sulfonic Acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
Nombre IUPAC 4-(3-sulfonatopropil)morfolin-4-io
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MOPS
Nombre de nota 10X Solution, pH 7
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
ADNasa Sin ADNasa
Filtrado 0,2 micras filtrado.
Envase Frasco de polietileno
Proteasa Protease free
Índice Merck 15, 6352
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10X solution contains 0.2M MOPS, 20mM sodium acetate trihydrate, 10mM disodium EDTA and NaOH to pH of 7.0