Learn More
MOPS, solución de tampón de 0,5 M, pH 6,5, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
MOPS se utiliza con frecuencia como agente tamponador en biología y bioquímica. Se utiliza ampliamente para electroforesis en gel de poliacrilamida. Se utiliza como tampón de ácido morfolino A propanesulfónico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
No se recomienda usar más de 20 mM en trabajos de cultivo celular de mamíferos. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MOPS buffer soln. |
| Concentración | 0.5 M |
| pH | 6.5 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 250 mL |
| Olor | Odorless |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |