Learn More
MOPS, solución de tampón de 0,5 M, pH 6,0, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MOPS buffer soln. |
| Concentración | 0.5 M |
| pH | 6.0 |
| Forma física | Líquida |
| Cantidad | 100 mL |
| Olor | Odorless |