Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Antisueros de Salmonella (O) somáticos monovalentes
Descripción
Mientras que los antisueros (somáticos) O polivalentes ayudan en la seroagrupación inicial, la identificación completa de los antígenos O se logra utilizando antisueros O monovalentes específicos. El serotipo de los aislados de Salmonella puede determinarse entonces utilizando antisueros H (flagella).
- Antisueros diluidos listos para su uso con timerosal al 0,01 % como conservante
- Producido utilizando cepas de referencia preparadas por las directrices de la Organización Mundial de la Salud
- Rendimiento certificado del centro de referencia
- Presentado en frascos cuentagotas codificados por colores
- Larga vida útil: hasta 5 años a partir de la fecha de fabricación
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | OMS |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, no congelar |
| Grado | Especies: Grupo G, factores de antígeno 13, 22 y 23 |
| Tipo de producto | Antisueros de Salmonella (O) somáticos monovalentes |
| Para utilizar con (aplicación) | Prueba tradicional de aglutinación en portaobjetos |
| Tipo de empaquetado | Frasco cuentagotas |
| Cantidad | 3,0 mL |
| Tipo de portaobjetos | aglutinación |