Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Antisueros de Salmonella (O) somáticos monovalentes
Código de producto. 11959064
Change view
Click to view available options
Grado:
Especies: Grupo B, factor de antígeno 5
Especies: Grupo B/D, factores de antígenos 12
Especies: Grupo C, factor de antígeno 6 y 7
Especies: Grupo E1, factores de antígeno 10
Especies: Grupo E2, factor de antígeno 15
Especies: Grupo E4, factor de antígeno 19
Especies: Grupo G, factores de antígeno 13, 22 y 23
Especies: Grupo G1, factor de antígeno 22
Especies: Grupo G2, factor de antígeno 23
Especies: Grupo K, factor de antígeno 18
Especies: Grupo P, factor de antígeno 38
Tamaño de la unidad:
3 ml
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grado unitSize
11959064 Especies: Grupo E4, factor de antígeno 19 cada uno
11989054 Especies: Grupo C, factor de antígeno 6 y 7 3 ml
11919064 Especies: Grupo B/D, factores de antígenos 12 cada uno
11949064 Especies: Grupo E2, factor de antígeno 15 cada uno
11939064 Especies: Grupo E1, factores de antígeno 10 cada uno
11989064 Especies: Grupo G, factores de antígeno 13, 22 y 23 cada uno
11999064 Especies: Grupo G1, factor de antígeno 22 cada uno
11909074 Especies: Grupo G2, factor de antígeno 23 cada uno
11949074 Especies: Grupo K, factor de antígeno 18 cada uno
11979054 Especies: Grupo B, factor de antígeno 5 cada uno
11999074 Especies: Grupo P, factor de antígeno 38 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11959064 Proveedor Pro-Lab Diagnostics™ N.º de proveedor PL.6020
Use in slide agglutination testing for identification of Salmonella species/antigens according to Kauffmann-White classification. Pro-Lab Diagnostics™ Monovalent Somatic (O) Salmonella Antisera is a comprehensive range of monovalent Salmonella antisera delivered in economical 3.0mL bottles.
Mientras que los antisueros (somáticos) O polivalentes ayudan en la seroagrupación inicial, la identificación completa de los antígenos O se logra utilizando antisueros O monovalentes específicos. El serotipo de los aislados de Salmonella puede determinarse entonces utilizando antisueros H (flagella).
  • Antisueros diluidos listos para su uso con timerosal al 0,01 % como conservante
  • Producido utilizando cepas de referencia preparadas por las directrices de la Organización Mundial de la Salud
  • Rendimiento certificado del centro de referencia
  • Presentado en frascos cuentagotas codificados por colores
  • Larga vida útil: hasta 5 años a partir de la fecha de fabricación
Especificaciones
Certificaciones/conformidad OMS
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, no congelar
Grado Especies: Grupo E4, factor de antígeno 19
Tipo de producto Antisueros de Salmonella (O) somáticos monovalentes
Para utilizar con (aplicación) Prueba tradicional de aglutinación en portaobjetos
Tipo de empaquetado Frasco cuentagotas
Cantidad 3,0 mL
Tipo de portaobjetos aglutinación