Learn More
Monoagitador de placas magnético Microtiter™
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El monoagitador Thermo Scientific™ es un agitador de placas de microtitulación magnético sin desgaste para uso directo en la mesa de trabajo de laboratorio.El monoagitador es adecuado para agitar placas de microtitulación de 96 y 384 pocillos.
- Movimientos de agitación potentes de 100 a 2000 rpm
- Dimensiones de ahorro de espacio, tamaño ligeramente superior al de una placa de microtitulación
- Control directo con controlador de velocidad integrado
- Posición cero de centrado automático para un funcionamiento seguro y sin supervisión
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de velocidad | De 100 a 2000 rpm |
| Tensión | 230 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 5 °C a 40 °C a 80 % de HR |
| amplitud | 2 mm |
| Admite | Microplaca |
| Tipo de tapón | Enchufe de la UE |
| Peso con embalaje (métrico) | 2,1 kg |
| Descripción | Monoagitador, con fuente de alimentación |
| N.º de posiciones | 1 |