Learn More
Liebisch™ Soporte de bloque grande monobloque
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para su uso con: Tubos de 56 x 16,2 mm
Tubos de 56 x 13,2mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 56 x 13,2mm |
| Tipo | Accesorio, soporte de bloque |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 239 x 139 x 75 mm |