Learn More
Velp Scientifica™ Bloque MonoAluBlock™ con diecisiete posiciones (28 x 30 mm)
Código de producto. 15875211 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Agitadores de placas calientes AREX-6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15875211 Agitadores de placas calientes AREX-6 cada uno
1 options
Código de producto. 15875211
Marca: Velp Scientifica™ A00000339
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Agitadores con placa calefactora AREX-6
  • Se utiliza para realizar numerosas reacciones a la vez que reducen el tiempo y el espacio en la mesa
  • Para su uso con agitadores con placa calefactora de Velp serie6
Especificaciones
Diámetro (métrico) 28 mm
Para utilizar con (equipo) Agitadores de placas calientes AREX-6
Altura (métrico) 30 mm
Admite 17 Posiciones
Tipo Accesorio, bloque
Anchura (métrico) 30 mm